Learn More
Ester d’acide L-aspartique 4-cyclohéxyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15460539
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15460539
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63707.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112259-66-2
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD00190762
Clé InChI IJAPBBOAGRLKMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-asp ochex-oh, h-asp ochx-oh, l-aspartic acid beta-cyclohexyl ester, 2s-2-amino-4-cyclohexyloxy-4-oxobutanoic acid, ambotzhaa5960, pubchem18997, l-aspartic acid b-cyclohexyl ester, h-asp ochex-oh hydrochloride salt
CID PubChem 14283862
Nom IUPAC 2-amino-4-(cyclohexyloxy)-4-acide oxobutanoïque
SMILES NC(CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid 4-cyclohexyl ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.