Learn More
Chlorhydrate d’ester 4-méthylique d’acide L-aspartique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7054177
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15408738
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H62172.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16856-13-6 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16856-13-6
Formule moléculaire C5H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.588
Numéro MDL MFCD00038972
Clé InChI QRBMPUYOGOCYDJ-DFWYDOINSA-N
Synonyme h-asp ome-oh.hcl, l-aspartic acid beta-methyl ester hydrochloride, s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, h-asp ome-oh hcl, 4-methyl l-aspartate hydrochloride, s-2-amino-succinic acid 4-methyl ester hydrochloride, 2s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, l-aspartic acid 4-methyl ester hcl, aspartic acid, 4-methylester, hydrochloride, l-aspartic acid, 4-methyl ester, hydrochloride
CID PubChem 12832742
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthoxy-4-oxobutanoïque ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3628668
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide