Learn More
Acide L-aspartique 4-tert-butyle Chlorhydrate de 1-ester méthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478196
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15478196
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63257.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2673-19-0 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2673-19-0
Formule moléculaire C9H18ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 239.696
Numéro MDL MFCD00153427
Clé InChI SFYKWYAIJZEDNG-RGMNGODLSA-N
Synonyme h-asp otbu-ome.hcl, h-asp otbu-ome hcl, l-aspartic acid 4-tert-butyl-1-methyl ester hydrochloride, h-asp otbu-ome hydrochloride, h-asp obut-ome hcl, s-4-tert-butyl 1-methyl 2-aminosuccinate hydrochloride, 4-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-ome, h-asp otbu-omecl, h-asp o-tbu-ome
CID PubChem 13970777
Nom IUPAC 4-O-tert-butyle 1-O-méthyle (2S)-2-aminobutanédioate ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartic acid 4-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 6005591
Quantité 5 g
Poids de la formule 239.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide