Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ester méthylique de L-aspartyl-L-phénylalanine, 98 %
Product Code. p-3735544 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10093140
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22839-47-0
Formule moléculaire C14H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00002724
Clé InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonyme aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
CID PubChem 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nom IUPAC 3-amino-3-[(1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl]propanoic acid
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Point de fusion 248.0°C to 250.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Rotation spécifique + 12.50
Merck Index 15, 829
Transmittance 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble.
Quantité 1 g
Poids de la formule 294.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.