Learn More
L-bêta-proline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
It is an agrochemical and pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire agrochimique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2-8 °C. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides.
Il s’agit d’un intermédiaire agrochimique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2-8 °C. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-beta-Proline |
| Point de fusion | 185°C to 191°C |
| Beilstein | 3537293 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 115.13 |
| Rotation optique | +18° (c=2 in Water) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |