Learn More
L-bêta-prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7038279
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15483728
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57199.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110013-19-9
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD09260722
Clé InChI QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Synonyme s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine
CID PubChem 7446911
Nom IUPAC [(3S)-pyrrolidin-3-yl]méthanol
SMILES C1CNCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-beta-Prolinol
Densité 0.979
Point de fusion 174°C to 176°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 95%