Learn More
Acétate de L-bornyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10599800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10599800
Marque: Thermo Scientific Acros 106555000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5655-61-8
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
Clé InChI KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonyme bornyl acetate, -bornyl acetate
CID PubChem 44630108
Nom IUPAC (1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Bornyl acetate
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore
Densité 0.9875g/mL
Point d’ébullition 223°C to 224°C
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4620 to 1.465
Quantité 500 g
Beilstein 06,82
Merck Index 15,1341
Gravité spécifique 0.9875
Rotation spécifique -38
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide