Learn More
L-Carnitine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023752
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. 11458247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17618.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-Carnitine est largement utilisée comme supplément nutritionnel dans les industries de l’alimentation et des boissons. Il est utilisé comme additif alimentaire. Elle agit comme un antidote au cyanure. Il est également utilisé pour inverser et prévenir les symptômes hyperthyroïdiens. C’est un élément nutritif de type vitaminique important dans le métabolisme humain.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la pyridine, le diméthylsulfoxyde, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-15-1
Formule moléculaire C7H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.201
Numéro MDL MFCD00038747
Clé InChI PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
CID PubChem 10917
ChEBI CHEBI:16347
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4-(triméthylazaniumyl)butanoate
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Carnitine
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 4292315
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1849
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol.
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Carnitine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyla mmonium hydroxide