Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, réactif de culture cellulaire
Code produit. p-7042787
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15445929
Marque: Thermo Scientific Chemicals J63745.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement. l-cysteine to media protects against or reverses abnormal growth & malignant transformation in aged controls. L-Cysteine is a food additive permitted for direct addition to food for human consumption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-cystine à l’origine non animale est utilisée comme composant de milieu de culture cellulaire pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d’anticorps monoclonaux. La L-cystine est utilisée comme supplément de culture cellulaire. La l-cystéine sur support protège contre ou inverse la transformation maligne et la croissance anormale chez les témoins âgés. La L-cystéine est un additif alimentaire autorisé pour un ajout direct aux aliments destinés à la consommation humaine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml), le 1N HCl (50 mg/ml) et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-90-4
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.154
Numéro MDL MFCD00064306
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
CID PubChem 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml),1N HCl (50mg/ml),and ethanol.
Quantité 25 g
Poids de la formule 121.16
Rotation optique +7.6° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilité Air Sensitive
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre