Learn More
Hydrate de chlorhydrate de L-cystéine, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734466 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10040840
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de L-cystéine hydraté, nº CAS 7048-04-6, également connu sous le nom de chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, est un sel soluble de l’acide aminé non essentiel, la L-cystéine.Il est couramment utilisé comme nucléophile dans plusieurs réactions chimiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le chlorydrate de L-cystéine hydraté est un acide aminé protéinogène non essentiel couramment utilisé dans les réactions chimiques, par exemple, la chaîne latérale du thiol dans la cystéine participe souvent aux réactions enzymatiques en tant que nucléophile.
Application
• Le chlorhydrate de L-cystéine hydraté joue un rôle important en tant qu’inhibiteur de l’histidine ammonia-lyase avec la capacité d’interférer avec l’action de l’histidine ammonia-lyase.
•Dans les réactions chimiques, le chlorhydrate de L-cystéine hydraté est utilisé comme matière première pour la production de S-carboxyméthyl-L-cystéine, de base de L-cystéine et de N-acétyl-L-cystéine.
•Ce composé a également une activité antioxydante.
• Il a été utilisé dans des protocoles de laboratoire pour séparer des neurones ganglionnaires de la racine dorsal.
•Ce composé est appliqué pour étudier l’effet inhibiteur du chlorhydrate de L-cystéine hydraté dans la prévention du brunissement enzymatique des pommes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345909-32-2
Formule moléculaire C3H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.61
Numéro MDL MFCD00065606
Clé InChI IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
CID PubChem 23462
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine hydrochloride hydrate
Point de fusion 175°C
Ammonium 100ppm max.
Couleur Blanc ou incolore
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 20ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98.5-101.0%
Perte à la dessiccation 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCl·xH2O
Beilstein 04, 506
Rotation spécifique +5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 14, 2781
Cendres sulfatées 0.1% max.
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.61
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0% (on dried substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.