Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082816 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5kg
Code produit. 15885448
Marque: Thermo Scientific J14035.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-6-7048
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.63
Numéro MDL MFCD00065606
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
CID PubChem 23462
Nom IUPAC Acide (2 R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Quantité 25 g
Poids de la formule 175.63
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre cristalline