Learn More
Acide L-cystéinesulfonique, Mikromol™
Code produit 30050787
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050787 25 mg 25mg
30051862 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050787 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0236.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide L-cystéinesulfonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteinesulfinic Acid
CAS 1115-65-7
Noms d’analytes ou de composants L-Cysteinesulfinic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C3 H7 N O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme L-Cysteinesulfinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 153.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 153.0096 g/mol