Learn More
L-cystine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10273990
Marque: Thermo Scientific Acros 111801000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
La L-cystine, numéro CAS 56-89-3 est l’énantiomère gaucher de l’acide aminé contenant du soufre, la cystine, purifiée pour une utilisation dans des applications de biologie moléculaire et de chimie analytique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La L-cystine est un dérivé de l’acide aminé cystéine
  • La cystine n’est pas considérée comme l’un des vingt acides aminés courants, mais elle joue un rôle de métabolite chez certaines espèces
  • Elle peut agir comme antioxydant en forme et réduire le vieillissement, l’inflammation et les dommages aux tissus
Applications
  • Utilisée comme additif pour les milieux de culture cellulaire
  • Destinée aux applications de biochimie telles que la HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Numéro MDL MFCD00064228
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc à beige
Chlorure 200ppm max.
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Rotation spécifique −209° to −224° (20°C, 589nm) (c=2, 1 M HCl) on dried substance
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 2779
Cendres sulfatées 0.1 % max.
Quantité 100 g
Poids de la formule 240.3
Pourcentage de pureté ≥98.5% (Acid)
Forme physique Solides fondus, cristaux ou morceaux