Learn More
Dichlorhydrate d’ester diméthylique de l-cystine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054814
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15419828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63234.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32854-09-4 | C8H18Cl2N2O4S2 | 341.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32854-09-4
Formule moléculaire C8H18Cl2N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 341.26
Numéro MDL MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
Clé InChI QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
CID PubChem 71463656
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-méthoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate de méthyle ; dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Point de fusion 182°C to 183°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 4727524
Poids de la formule 341.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado