Learn More
Sel disodique de L-cystine monohydraté, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475339
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15475339
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63071.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 199329-53-8 | C6H12N2Na2O5S2 | 302.271 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199329-53-8
Formule moléculaire C6H12N2Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.271
Numéro MDL MFCD00243291
Clé InChI TVPDKJXPEMKMDM-BLZBDRIDSA-L
Synonyme disodium l-cystine anion hydrate, l-cystine disodium salt monohydrate, h-cys-oh 2.2na.h2o, c6h10n2o4s2.2na.h2o
CID PubChem 71299670
Nom IUPAC disodium;(2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxylatoéthyl]disulfanyl]propanoate;hydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])N)SSCC(C(=O)[O-])N.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine disodium salt monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Poids de la formule 302.27 (284.26 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cystine disodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-Cystine disodium salt monohydrate