Learn More
L-Cystine, LoGiCal
Description
L-cystine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Cystine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H12 N2 O4 S2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | L-Cystine, L-Cystine (9 CI, ACI), Cystine, Cystine, L- (8 CI), (-)-Cystine, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine;, β,β'-Dithiodialanine; |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4 H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque |
| Afficher plus |