Learn More
Acide L-déhydroascorbique, 96 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15720849 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15720849
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 490-83-5 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-83-5
Formule moléculaire C6H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Clé InChI SBJKKFFYIZUCET-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 5-(1,2-dihydroxyéthyl)oxolane-2,3,4-trione
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Dehydroascorbic acid
Point de fusion 228.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95.0 % min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.11
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Dehydroascorbic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-Dehydroascorbic acid