Learn More
Acide L-dihydroorotique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7040614
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15436898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60429.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.113 g/mol
L-Dihydroorotic acid a metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-dihydroorotique est un métabolite.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et le diméthylformamide.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5988-19-2
Formule moléculaire C5H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.113
Numéro MDL MFCD00085339
Clé InChI UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
CID PubChem 439216
ChEBI CHEBI:17025
Nom IUPAC Acide (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Dihydroorotic acid
Point de fusion 254°C to 255°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and dimethyl formamide.
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%