Learn More
L-DOPA, MedChemExpress
Code produit. 16421506
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
Code produit. 16421506
Marque: Medchem Express HYN0304
MedChemExpress L-DOPA (Levodopa) is an orally active metabolic precursor of neurotransmitters dopamine. L-DOPA can cross the blood-brain barrier and is converted into dopamine in the brain. L-DOPA has anti-allodynic effects and the potential for Parkinson's disease.
L-DOPA (Levodopa) is an orally active metabolic precursor of neurotransmitters dopamine. L-DOPA can cross the blood-brain barrier and is converted into dopamine in the brain. L-DOPA has anti-allodynic effects and the potential for Parkinson's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-DOPA
CAS 59-92-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11NO4
Quantité 200 mg
Synonyme Levodopa 3,4-Dihydroxyphenylalanine
Informations sur la solubilité 0.1 M HCL : 20 mg/mL (101.43 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (5.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Poids de la formule 197.19
Pourcentage de pureté 99.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.