Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-fucose, 97 %
Code produit 10276370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10276370 25 g Flacon en verre 25g
10523011 1 g Flacon en verre 1g
10184560 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10276370 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 225880250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2438-80-4
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00135607
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonyme l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
CID PubChem 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Fucose
Note relative au nom 97%
Point de fusion 128.0°C to 141.0°C
Couleur Beige à gris-violet
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 31, 78
Merck Index 15, 4308
Conditions de rotation spécifiques - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotation spécifique − 78.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Nom IUPAC (3S,4R,5S,6S)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre