Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-fucose, 97 %
Code produit 10523011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10523011 1 g Flacon en verre 1g
10184560 5 g Flacon en verre 5g
10276370 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10523011 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 225880010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2438-80-4
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00135607
Clé InChI SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonyme l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
CID PubChem 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Fucose
Note relative au nom 97%
Point de fusion 128.0°C to 141.0°C
Couleur Beige à gris-violet
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 31, 78
Merck Index 15, 4308
Conditions de rotation spécifiques - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotation spécifique − 78.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Nom IUPAC (3S,4R,5S,6S)-6-méthyloxane-2,3,4,5-tétrol
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre