Learn More
L-Fucose, TRC
Code produit 30137261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
10mg
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137261 2.5 g 2.50g
30136055 1 g 1g
17987894 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137261 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF8361002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2438-80-4
Formule moléculaire C6 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Synonyme L-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, L- (8CI), 6-Deoxy-L-galactose, (-)-Fucose, 6-Desoxygalactose, Fucose, L-(-)-Fucose, L-Fucose, L-Galactomethylose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanale
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Fucose
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Poids de la formule 164.0685
Pourcentage de pureté >95%