Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Galactose, 98 %
Code produit 11499437
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499437 100 mg 100mg
11409447 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499437 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21448.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15572-79-9 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15572-79-9
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00063833
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-DPYQTVNSSA-N
Synonyme aldehydo-l-galactose, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-galacto-hexose, unii-s93uii1dw8, s93uii1dw8, galactose, l
CID PubChem 84996
ChEBI CHEBI:37617
Nom IUPAC (2S,3R,4,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Galactose
Point de fusion 163°C to 165°C
Quantité 100 mg
Beilstein 1724622
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%