Learn More
L-Glucono-1,5-lactone, TRC
Code produit 30240878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240878 100 mg 100mg
30240906 500 mg 500mg
30240633 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG413305100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52153-09-0
Formule moléculaire C6 H10 O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Synonyme L-Gluconic acid, δ-lactone, (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, L-Glucono-1,5-lactone, L-Glucono-δ-lactone
Nom IUPAC (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-one
SMILES OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glucono-1,5-lactone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Poids de la formule 178.0477