Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-glucose, 98 %
Code produit 10552061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10552061 250 mg Flacon en verre 250mg
10687592 1 g Flacon en verre 1g
10025953 5 g Flacon en verre 5g
10697094 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10552061 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 241922500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921-60-8
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00148913
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Synonyme l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
CID PubChem 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Nom IUPAC (2S, 3R, 4S, 5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Glucose
Point de fusion 153.0°C to 156.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotation spécifique − 52.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline