Learn More
L-(-)-Glucose, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448107 1 g 1g
11458107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17496.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le L-(-)-glucose est un énantiomère du D-glucose le plus commun, un glucide naturel utilisé dans une abondance de processus cellulaires. Le L-glucose est un sucre synthétique utilisé dans la formation du pentaacétate de L-glucose, un agent thérapeutique potentiel pour le diabète de type 2. En outre, le L-glucose peut être utilisé comme agent nettoyant du côlon avant une procédure de coloscopie.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le L-(-)-glucose est un énantiomère du D-glucose, un glucide naturel utilisé dans de nombreux processus cellulaires. Le L-glucose est un sucre synthétique utilisé dans la formation du pentaacétate de L-glucose, un agent thérapeutique potentiel pour le diabète de type 2. De plus, le L-glucose peut être utilisé comme agent de nettoyage du côlon avant une coloscopie.
Solubilité
Soluble dans l'eau et l'alcool.
Remarques : Conserver
à l'écart des agents oxydants puissants. Conserver le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921-60-8
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00148913
CID PubChem 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Glucose
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 148°C to 157°C
Quantité 1 g
Beilstein 1724626
Synonyme l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol.
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Rotation optique −53° (c=10 in Water, 24h)
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC (2S, 3R, 4S, 5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement