Learn More
Ester 5-benzylique d’acide L-glutamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026268
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11429727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22184.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237.255 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1676-73-9
Formule moléculaire C12H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 237.255
Numéro MDL MFCD00002633
Clé InChI BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonyme h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
CID PubChem 122337
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-oxo-5-phénylméthoxypentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Point de fusion 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.26
Rotation optique +23° (c=1 in Acetic Acid)
Pourcentage de pureté 99%