Learn More
Esther 5-éthylique d’acide L-glutamique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15469708
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15469708
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63168.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’ester 5-éthylique d’acide L-glutamique est utilisé comme matière première et intermédiaire important dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 100 mg/ml.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-33-1
Formule moléculaire C7H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Numéro MDL MFCD00037217
Clé InChI XMQUEQJCYRFIQS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-glu oet-oh, l-glutamic acid 5-ethyl ester, l-glutamic acid gamma-ethyl ester, ethyl glutamate, unii-3ec85nwr4k, 5-ethyl-l-glutamate, s-2-amino-5-ethoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-ethoxy-5-oxopentanoic acid, 3ec85nwr4k, l-glutamic acid-5-ethyl ester
CID PubChem 3082305
SMILES CCOC(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid 5-ethyl ester
Point de fusion 179°C (decomposition)
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water 100mg/ml.
Nom IUPAC 2-amino-5-éthoxy-5-acide oxopentanoïque
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre