Learn More
Acide L-glutamique, de 98,5 à 101,5 % (base sèche), ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15845288 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 15845288
Marque: Thermo Scientific J16215.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-aminopentanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid
Point de fusion 189°C to 192°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Densité 1.525
Quantité 1 kg
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Gravité spécifique 1.525
Forme physique Poudre cristalline