Learn More
Chlorhydrate d’ester diméthylique d’acide L-glutamique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
47.60€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS 23150-65-4
Formule moléculaire C7H13ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 210.63
Numéro MDL MFCD00038879
Clé InChI BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
CID PubChem 12917568
Nom IUPAC diméthyle (2S)-2-aminopentanéioate ; chlorhydrate
SMILES [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11995381
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
441940100
10 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11925391
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
441940500
50 g
156.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
23150-65-4
210.63
BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
12917568
[Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
C7H13ClNO4
MFCD00038879
l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
diméthyle (2S)-2-aminopentanéioate ; chlorhydrate
Spécification
L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
91°C to 93°C
Authentique
Flacon en verre
MFCD00038879
l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
[Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
210.63
211.65
Pures
23150-65-4
Blanc
98.5% min. (Argentometry)
C7H13ClNO4
26
BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
diméthyle (2S)-2-aminopentanéioate ; chlorhydrate
12917568
99%
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 245-461-
Identifiant produit
  • L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride