Learn More
Sel monosodique d’acide L-glutamique monohydraté, 98+ %, pur, Fisher Chemical
Catalog Number 10665682
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Point de fusion 165°C
CAS 142-47-2
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire C5H8NNaO4
Numéro MDL MFCD00150138
Synonyme natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
Clé InChI LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopentanedioïque ;sodium
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
CID PubChem 86748263
Poids de la formule 169.111g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique