Learn More
Déshydrogénase L-glutamique, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100mg
1g
Conditionnement:
100mg
1g
Spécification
Spécification
| Formule moléculaire | C6H12O6 |
| CAS | 9029-12-3 |
| Quantité | 100mg |
| Poids moléculaire | 180,16 |
| Synonyme | cerebrose |
| Forme | Suspension trouble |