Learn More
Gibco™ L-glutamine (200 mM)
Code produit. p-7076027
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
20mL
Code produit. 11534546
Marque: Gibco™ 25030032
L-Glutamine (200 mM)
La L-Glutamine est un amino-acide nécessaire à la culture cellulaire. La L-Glutamine participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate, et autres amino-acides, ainsi qu’à la synthèse de protéines et à la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres amino-acides, la L-glutamine n’est pas stable en solution. La rapidité avec laquelle la détérioration se produit dépend du temps, de la température et du pH. La L-glutamine Gibco™ est une solution mère de 200 mM prête à l’emploi qui agit comme un supplément de culture cellulaire. La concentration optimale dépend du type de cellule et du milieu utilisé pour la culture cellulaire, mais généralement elle descend dans une plage de 2 à 6 mM.
Nous proposons également un supplément GlutaMAX™ Gibco™ comme alternative stable à la L-glutamine.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La L-glutamine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la L-glutamine Gibco™ fabriqué sur notre site de Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa, norme ISO 13485, FDA
Contenu et stockage –5 à –20°C
Description La L-Glutamine (200mM), 20 ml, concentration 100X, sous forme liquide, participe à la formation des nucléotides purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et d’autres amino-acides. La L-Glutamine est une solution mère prête à l’emploi de 200mM
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit L-glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 20 mL
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Réservé à un usage diagnostique in vitro.