Learn More
L-glutamine, ≥98,5%, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15885148 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
Code produit. 15885148
Marque: Thermo Scientific J16285.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Quantité 250 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline