Learn More
L-Glutamine, Mikromol™
Code produit 17969454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969454 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17969454 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0169.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
L-glutamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamine
CAS 56-85-9
Noms d’analytes ou de composants L-Glutamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H10 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, L-Glutamic acid gamma-amide, gamma-Glutamine, Asparagine Monohydrate Impurity E, Aspartic Acid Impurity F, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity G, Asparagine Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146,0691 g/mol