Learn More
L-histidine, base libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. p-4404399 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11384419
Marque: MP Biomedicals 0210195425
Précurseur de l’histamine par l’action de l’histidine décarboxylase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.16
Forme physique Poudre cristalline