Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate d’ester méthylique de L(+)-histidine, 97 %
Code produit. p-143289 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10118043
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7389-87-9
Formule moléculaire C7H11ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.63
Numéro MDL MFCD00012701
Clé InChI VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
CID PubChem 2723645
Nom IUPAC méthyl (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate ; dichlorhydrate
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Note relative au nom 97%
Point de fusion 207.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 25, 515
Conditions de rotation spécifiques +15° (24°C c=1,MeOH)
Rotation spécifique + 15.00
Poids de la formule 242.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.