Learn More
Monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042140
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
Code produit. 15400197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61465.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
L-Histidine is used in cell culture media formulations used in biomanufacturing. L-Histidine has been used to study cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line MOLT-4 to study modulation of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-Histidine est utilisée dans les formulations de milieux de culture cellulaire utilisées dans la biofabrication. La L-Histidine a été utilisée pour étudier les cultures de la lignée cellulaire de leucémie à lymphoblaste T humaine MOLT-4 pour étudier la modulation de l’apoptose.
Solubilité
Facilement hydrosoluble
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5934-29-2
Formule moléculaire C6H12ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Numéro MDL MFCD00151027
Clé InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Synonyme l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
CID PubChem 165377
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine monohydrochloride monohydrate
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 4168261
Merck Index 14,4720
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Quantité 10 g
Poids de la formule 209.63 (191.62 Anhydrous)
Rotation optique +10° (c=5 in 5N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre