Learn More
L-histidine, pure, Fisher Chemical
Code produit. p-7073065 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
3 kg
Conditionnement:
100g
3kg
Code produit. 10161760
Marque: Fisher Chemical H/0467/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Point de fusion 282°C
pH 7.0 to 8.5
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 155.16g/mol
Forme physique Solide