Learn More
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Code produit. 16482376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16482376
Marque: Medchem Express HYN0471
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H23NO3
Quantité 500 mg
Synonyme Daturine
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2
Poids moléculaire (g/mol) 289.37
Poids de la formule 289.37
Pourcentage de pureté 98.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.