Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, 99 %
Code produit. 11494684
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
La L-isoleucine, numéro CAS 73-32-5, est un acide aminé aliphatique à chaîne ramifiée qui est un constituant essentiel du régime alimentaire et qui est également utilisé dans plusieurs mécanismes biologiques, y compris la biosynthèse des protéines.
L-Isoleucine acts as an essential amino acid in human. It is used as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It is also used as an antipsychotic. It is employed as a component of proteins. Further, it stimulates immune function and promotes secretion of several hormones. In addition to this, it is used for hemoglobin formation and regulating blood sugar and energy levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-isoleucine agit à l’instar d’un acide aminé essentiel chez l’homme. Elle est utilisée comme aromatisant et comme supplément nutritionnel dans les préparations alimentaires. Elle est également utilisée en tant qu’antipsychotique. Elle est utilisée comme composant de protéines. En outre, elle stimule la fonction immunitaire et favorise la sécrétion de plusieurs hormones. Par ailleurs, elle est utilisée pour la formation de l’hémoglobine ainsi que pour la régulation de la glycémie et des niveaux d’énergie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool chaud et l’acide acétique chaud. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-32-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonyme l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
CID PubChem 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine
Point de fusion ∼287°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1721792
Merck Index 14,5179
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol and hot acetic acid. Insoluble in ether.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 50 g
Rotation optique +40° (c=5 in 5N HCl)