Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7055927
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15491919
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64640.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56782-52-6
Formule moléculaire C8H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.69
Numéro MDL MFCD09953729
Clé InChI QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Synonyme l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
CID PubChem 6453390
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 4710859
Nom IUPAC Hydrogène éthyl (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoate chlorure
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre