Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-isoleucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023866
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11433448
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17847.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Isoleucine methyl ester used for chemical synthesis. E.g. It can also be used to produce 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoic acid methyl ester. It also finds its use as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ester méthylique de la L-isoleucine utilisé en synthèse chimique. Par exemple, il permet aussi de produire l’ester méthylique de l’acide 3-méthyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoïque. Il trouve également une utilité comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml, solution incolore, limpide).
Remarques
Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants, de lʼeau et de lʼhumidité. Stocker sous atmosphère inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Afin d’augmenter la solubilité, chauffer le tube à 37°C puis le mettre sous agitation dans le bain à ultrasons pendant quelque temps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18598-74-8
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00038911
Clé InChI GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
Synonyme l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
CID PubChem 11171351
Nom IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoate de méthyl ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 98°C to 100°C
Beilstein 3595132
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ml clear,colorless solution).
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.66
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%