Learn More
Acide L(+)-lactique, 20 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522331 1 L Flacon en verre 1L
10249743 2,5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.40€
    52.65€ / 1L
    Économisez 10.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00064266
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Lactic acid
Couleur Incolore
Densité 1,0500 g/ml
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté ≥18%