Learn More
Acide L-lactique, 90 %, TRC
Code produit 30135744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135744 5 g 5g
30138060 10 g 10g
17991155 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135744 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1135005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Synonyme S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES C[C@H](O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lactic acid
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Poids de la formule 90.0317
Quantité 5 g