Learn More
Acide L-(+)-lactique, > 98%, MP Biomedicals™
Code produit 11491681 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491681 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491681 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219022810
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lactic acid
Couleur Blanc
Densité 1 190 à 1 250 kg/m3 à 20 °C
Quantité 10 g
Forme physique Poudre cristalline en liquide
Poids de la formule 90.08