Learn More
Acide L-(+)-lactique, env. 85-90 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453497 100 g 100g
11463497 500 g 500g
11473497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17268.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Il est le plus couramment utilisé pour la réanimation de liquides après une perte de sang due à un traumatisme, une chirurgie ou une blessure par brûlure. Il est utilisé dans les secteurs de l’agriculture, des produits chimiques, du traitement du cuir, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques, utilisé comme agent électroplaquant, additif alimentaire humain/animal, régulateur du pH, agent de nettoyage/lavage et agent de tannage ; utilisé pour aromatiser la nourriture pour animaux ; utilisé comme solvant et intermédiaire dans la production chimique, comme régulateur du pH dans la finition des tissus, dans les peintures, les revêtements, les savons et les produits de nettoyage ; utilisé pour fabriquer des produits chimiques à grande échelle et fins, des produits en papier-pâte, des produits alimentaires et des produits en plastique, dans l’exploitation minière, les services de santé, l’agriculture, la foresterie et la pêche ainsi que le secteur du bâtiment et de la construction.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est le plus couramment utilisé pour la réanimation de liquides après une perte de sang due à un traumatisme, une chirurgie ou une blessure par brûlure. Il est utilisé dans les industries de l’agriculture, des produits chimiques, du traitement du cuir, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques, utilisé comme agent électroplaquant, additif alimentaire humain/animal, régulateur du pH, agent de nettoyage/lavage, désinfectant et agent de tannage ; utilisé pour aromatiser la nourriture pour animaux ; utilisé comme solvant et intermédiaire dans la production chimique, comme régulateur du pH dans la finition des tissus, dans les peintures, les revêtements, les savons et les produits de nettoyage ; utilisé pour fabriquer des produits chimiques à grande échelle et fins, des produits en papier-pâte, des produits alimentaires et des produits en plastique, dans les industries extractives, les services de santé, l’agriculture-foresterie-pêche et les travaux de bâtiment et construction.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00064266
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, #NAME?, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lactic acid
pH 2.8
Point de fusion 18°C
Densité 1.209
Quantité 100 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Rotation optique -13° (c=2.5 in 1N NaOH)
Indice de réfraction 1.427
Beilstein 1720251
Merck Index 145337
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in water.
Poids de la formule 90.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈85 à 90 % solution aqueuseaqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-(+)-Lactic acid, ca 85-90% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid