Learn More
Sel de lithium de l'acide L-(+)-lactique, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11388989 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11388989 10 g
11398989 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388989 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210213410
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 867-55-0
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
CID PubChem 23673452
Nom IUPAC lithium;2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lactic acid lithium salt
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide L-(+)-lactique, acide libre
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.