Learn More
Sel de lithium de l'acide L-(+)-lactique, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11398989 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11398989 100 g
11388989 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398989 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210213480
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 867-55-0
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
CID PubChem 23673452
Nom IUPAC lithium;2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Lactic acid lithium salt
Couleur Blanc
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 100 g
Forme physique Poudre