Learn More
Acide L-lactique, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Code produit 15517794 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Conditionnement:
19L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15517794 500ml Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
15527794 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
15537794 19 L Seau en PE 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15517794 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 020001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 79-33-4
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
CID PubChem 107689
ChEBI CHEBI:422
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic Acid
Poids de la formule 90.08
Qualité Multiofficinal
Quantité 500ml
Point d’éclair 112,00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1 L = 1,20 kg